Tisk…
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethylnaphthalen-2-amine, 2-Dimethylaminonaphthalene
OR936521-5G
APOSOR936521-5GEA 4240 CZK
APOSOR936521-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059550
CAS číslo: 2436-85-3