Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester
OR936499-25G
OR936499-5G
APOSOR936499-25GEA
3940
CZK
APOSOR936499-25G
APOSOR936499-5G
Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Vzorec:
C₇H₉N₃O₃S MW: 215.23 g/mol Bod tání: 195…197 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010415 CAS číslo: 60845-81-0 |