Tisk…
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936490-1G OR936490-25G OR936490-5G
APOSOR936490-1GEA 3740 CZK
APOSOR936490-1G APOSOR936490-25G APOSOR936490-5G
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036566
CAS číslo: 57568-60-2