(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936459-1G
OR936459-250MG
APOSOR936459-1GEA
10150
CZK
APOSOR936459-1G
APOSOR936459-250MG
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid
Vzorec:
C₄H₇ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067098 CAS číslo: 54053-45-1 |