1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4,4'-(Ethylene-1,1-diyl)bismorpholine, 1,1-Dimorpholinoethylene
OR936449-10G
OR936449-1G
OR936449-5G
APOSOR936449-10GEA
21730
CZK
APOSOR936449-10G
APOSOR936449-1G
APOSOR936449-5G
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
1,1-Bis(morpholino)ethylene
Vzorec:
C₁₀H₁₈N₂O₂ MW: 198,27 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059775 CAS číslo: 14212-87-4 |