Tisk…
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936439-1G OR936439-5G
APOSOR936439-1GEA 3970 CZK
APOSOR936439-1G APOSOR936439-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00666548
CAS číslo: 5140-03-4