Tisk…
2-Biphenylylmethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 1210 CZK
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
2-Biphenylylmethanol 95%
2-Biphenylylmethanol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004620
CAS číslo: 2928-43-0