Tisk…
tert-Butylacetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyryl chloride
OR936433-100G OR936433-25G
APOSOR936433-100GEA 16960 CZK
APOSOR936433-100G APOSOR936433-25G
tert-Butylacetyl chloride 95%
tert-Butylacetyl chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClO
MW: 134.61 g/mol
Bod varu: 127…129 °C
Hustota: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000737
CAS číslo: 7065-46-5
UN: 2924
ADR: 3+8 II