Tisk…
Methyl-5-chlorovalerate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936431-100G OR936431-25G OR936431-5G
APOSOR936431-100GEA 26450 CZK
APOSOR936431-100G APOSOR936431-25G APOSOR936431-5G
Methyl-5-chlorovalerate 95%
Methyl-5-chlorovalerate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065274
CAS číslo: 14273-86-0