Tisk…
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
OR936422-100G OR936422-25G OR936422-5G
APOSOR936422-100GEA 17360 CZK
APOSOR936422-100G APOSOR936422-25G APOSOR936422-5G
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Vzorec: C₈H₁₉NSi₂
MW: 185,42 g/mol
Bod varu: 160 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042846
CAS číslo: 7691-02-3
UN: 2924
ADR: 3+8,III