Tisk…
2-Amino-9,10-anthraquinone 80%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936416-25G OR936416-500G OR936416-1G OR936416-5G
APOSOR936416-25GEA 6520 CZK
APOSOR936416-25G APOSOR936416-500G APOSOR936416-1G APOSOR936416-5G
2-Amino-9,10-anthraquinone 80%
2-Amino-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₉NO₂
Bod tání: 292…302 °C
Bod vzplanutí: 283 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001233
CAS číslo: 117-79-3