Tisk…
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[N-(3-Chloropropyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 12240 CZK
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₃BClNO₄S
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235065
CAS číslo: 874219-48-4