Tisk…
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 8600 CZK
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001293
CAS číslo: 29555-02-0
UN: 3265
ADR: 8 III