2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936368-1G
OR936368-25G
OR936368-5G
APOSOR936368-1GEA
2900
CZK
APOSOR936368-1G
APOSOR936368-25G
APOSOR936368-5G
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Vzorec:
C₈H₁₅NO MW: 141.22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014605 CAS číslo: 26939-18-4 |