Tisk…
4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butoxy)benzaldehyde
OR936350-1G OR936350-25G OR936350-5G
APOSOR936350-1GEA 910 CZK
APOSOR936350-1G APOSOR936350-25G APOSOR936350-5G
4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
4-tert-Butoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040800
CAS číslo: 57699-45-3