4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936342-1G
OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA
2730
CZK
APOSOR936342-1G
APOSOR936342-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
4,4'-Dipyridyl sulphide
Vzorec:
C₁₀H₈N₂S MW: 188,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059784 CAS číslo: 37968-97-1 |