Tisk…
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936341-1G OR936341-250MG
APOSOR936341-1GEA 9330 CZK
APOSOR936341-1G APOSOR936341-250MG
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 78840-04-7