Tisk…
5-Methoxyresorcinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxybenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol Monomethyl Ether
OR936313-1G OR936313-5G OR936313-25G
APOSOR936313-1GEA 1290 CZK
APOSOR936313-1G APOSOR936313-5G APOSOR936313-25G
5-Methoxyresorcinol 98%
5-Methoxyresorcinol
Vzorec: C₇H₈O₃
Bod varu: 188…189 °C/12mmHg
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002285
CAS číslo: 2174-64-3