Tisk…
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936303-25G OR936303-500G
APOSOR936303-25GEA 695 CZK
APOSOR936303-25G APOSOR936303-500G
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Vzorec: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004736
CAS číslo: 1123-85-9