Tisk…
3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-1-(m-tolyl)methanamine
OR936302-5G
APOSOR936302-5GEA 5360 CZK
APOSOR936302-5G
3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
3-Methyl-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865181
CAS číslo: 39180-84-2