Tisk…
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9363-1G OR9363-250MG
APOSOR9363-1GEA 11810 CZK
APOSOR9363-1G APOSOR9363-250MG
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
N-Benzyl 5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₄H₁₆BNO₅S
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235069
CAS číslo: 874219-51-9