Tisk…
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
OR936287-1G
APOSOR936287-1GEA 2440 CZK
APOSOR936287-1G
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077821
CAS číslo: 84466-85-3