2-Cyclohexylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936286-1G
OR936286-25G
OR936286-5G
APOSOR936286-1GEA
0
CZK
APOSOR936286-1G
APOSOR936286-25G
APOSOR936286-5G
2-Cyclohexylphenol 95%
2-Cyclohexylphenol
Vzorec:
C₁₂H₁₆O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019335 CAS číslo: 119-42-6 |