2-Ethyl-3-methoxypyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936279-25G
APOSOR936279-25GEA
3230
CZK
APOSOR936279-25G
2-Ethyl-3-methoxypyrazine 95%
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006129 CAS číslo: 25680-58-4 |