5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Phenylpent-4-yn-1-ol
OR936269-1G
OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA
6090
CZK
APOSOR936269-1G
APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol
Vzorec:
C₁₁H₁₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191481 CAS číslo: 24595-58-2 |