Tisk…
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedimethanol
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 622 CZK
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Bod varu: 283 °C
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001512
CAS číslo: 105-08-8