Tisk…
3-Butylacetylacetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936245-1G OR936245-25G OR936245-5G
APOSOR936245-1GEA 3740 CZK
APOSOR936245-1G APOSOR936245-25G APOSOR936245-5G
3-Butylacetylacetone 98%
3-Butylacetylacetone
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026235
CAS číslo: 1540-36-9