4-Propoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936244-25G
OR936244-5G
APOSOR936244-25GEA
13860
CZK
APOSOR936244-25G
APOSOR936244-5G
4-Propoxyaniline 98%
4-Propoxyaniline
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151.21 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043621 CAS číslo: 4469-80-1 |