Tisk…
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936224-10G OR936224-1G OR936224-5G
APOSOR936224-10GEA 11410 CZK
APOSOR936224-10G APOSOR936224-1G APOSOR936224-5G
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran 95%
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191373
CAS číslo: 40020-87-9