Tisk…
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrrole
OR936206-1G OR936206-5G
APOSOR936206-1GEA 1820 CZK
APOSOR936206-1G APOSOR936206-5G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Vzorec: C₆H₈ClN
MW: 129,5874 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191330
CAS číslo: 77200-24-9