Tisk…
1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936200-100G OR936200-500G
APOSOR936200-100GEA 695 CZK
APOSOR936200-100G APOSOR936200-500G
1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003980
CAS číslo: 83-56-7