Tisk…
2-Bromo-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-boronic acid, (2-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-3-pyridinylboronic acid
OR9358-25G
APOSOR9358-25GEA 5200 CZK
APOSOR9358-25G
2-Bromo-3-pyridineboronic acid
2-Bromo-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Bod tání: 131…132 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113805
CAS číslo: 452972-08-6