Tisk…
2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
OR9357-100G OR9357-25G OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA 8600 CZK
APOSOR9357-100G APOSOR9357-25G APOSOR9357-5G
2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
Bod tání: 121 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094997
CAS číslo: 381248-04-0