Tisk…
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
OR9356-100G OR9356-25G OR9356-5G
APOSOR9356-100GEA 6450 CZK
APOSOR9356-100G APOSOR9356-25G APOSOR9356-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Vzorec: C₁₂H₉BO₂S
Bod tání: 327…330 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318182
CAS číslo: 108847-20-7