Tisk…
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 4530 CZK
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₁₇H₂₃BO₃
MW: 286.18 g/mol
Bod tání: 239…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056355
CAS číslo: 459423-32-6