2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G
OR9354-10G
OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA
2370
CZK
APOSOR9354-1G
APOSOR9354-10G
APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₇NO₂S MW: 157,1900 g/mol Bod tání: 233…235 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052943 CAS číslo: 53137-27-2 |