Tisk…
4-Formyltetrahydropyran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR9347-1G OR9347-25G OR9347-5G OR9347-100G
APOSOR9347-1GEA 913 CZK
APOSOR9347-1G APOSOR9347-25G APOSOR9347-5G APOSOR9347-100G
4-Formyltetrahydropyran 95%
4-Formyltetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425264
CAS číslo: 50675-18-8