Tisk…
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 6220 CZK
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Vzorec: C₁₂H₁₁BrO₄
MW: 299,12 g/mol
Bod tání: 214…216 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011570
CAS číslo: 88404-25-5