5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9343-1G
OR9343-5G
APOSOR9343-1GEA
3940
CZK
APOSOR9343-1G
APOSOR9343-5G
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₅H₅BClNO₂ MW: 157,36 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368862 CAS číslo: 652148-91-9 |