Tisk…
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 622 CZK
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BCl₂NO₂
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094989
CAS číslo: 148493-34-9