Tisk…
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9339-1G OR9339-5G OR9339-25G
APOSOR9339-1GEA 3870 CZK
APOSOR9339-1G APOSOR9339-5G APOSOR9339-25G
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220603
CAS číslo: 99855-02-4