Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 10550 CZK
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203189
CAS číslo: 387358-40-9