{7-Methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933730-10G
OR933730-1G
OR933730-5G
APOSOR933730-10GEA
26620
CZK
APOSOR933730-10G
APOSOR933730-1G
APOSOR933730-5G
{7-Methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}methanol
{7-Methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}methanol
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
1363360-02-4 |