Tisk…
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 953 CZK
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₆N₂S
Bod varu: 152 °C/1,6mmHg
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059740
CAS číslo: 19933-24-5