Tisk…
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9335-1G OR9335-250MG
APOSOR9335-1GEA 1870 CZK
APOSOR9335-1G APOSOR9335-250MG
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
Bod tání: 194…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665859
CAS číslo: 20583-31-7