Tisk…
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933425-1G OR933425-250MG OR933425-5G
APOSOR933425-1GEA 3310 CZK
APOSOR933425-1G APOSOR933425-250MG APOSOR933425-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₅H₉ClN₂
Bod tání: 120…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20037390
CAS číslo: 1351479-09-8