Tisk…
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((Dimethylamino)methyl)pyridin-3-ol
OR933407-25G
APOSOR933407-25GEA 5590 CZK
APOSOR933407-25G
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006347
CAS číslo: 2168-13-0