Tisk…
2,4-Heptadien-6-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Acetyl-2,4-pentadiene
OR933379-5G OR933379-1G
APOSOR933379-5GEA 10350 CZK
APOSOR933379-5G APOSOR933379-1G
2,4-Heptadien-6-one 95%
2,4-Heptadien-6-one
Vzorec: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Bod varu: 88 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059238
CAS číslo: 3916-64-1