Tisk…
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933369-1G OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA 20170 CZK
APOSOR933369-1G APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174,5400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778466
CAS číslo: 629655-23-8