4-Methylveratrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
OR933361-500G
APOSOR933361-500GEA
3640
CZK
APOSOR933361-500G
4-Methylveratrole 95%
4-Methylveratrole
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Bod varu: 133…135 °C/50mmHg Bod tání: 22…23 °C Hustota: 1,0509 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016651 CAS číslo: 494-99-5 |